Få mere at vide
Ansell ActivArmr™ 28-359 Nitrilbelagte sværvægtshandsker med NitraGold™ Manchet
Artikelnummer. p-4591625 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
8
9
10
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 12660812
Brand: Ansell 28359080
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Handsker kombinerer styrken af aramidfibre med grebet og fleksibiliteten ved Ansells avancerede nitrilbelægningsteknologi. NitraGuld™ manchet giver mekanisk beskyttelse mod snit og slid.
  • Tungt design giver et betydeligt niveau af beskyttelse
  • Kevlar™ aramidfiberkonstruktionen er stærk og holdbar
  • Nitrilbelægning er oliebestandig og forbedrer grebet
  • NitraGold™ manchet giver mekanisk beskyttelse mod snit og slid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategori III
Kloreret Nej
Konstruktion Klip og syet
Manchet materiale NitraGold™
Belægningsmateriale Nitril
Farve Sort, Guld
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A3
Udvendig finish Glat
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Nitril, Synthetic Fiber
Produkttype Dip-coated handsker
Størrelse 8
EN388 Standard 4321C
Til brug med (applikation) Montering/reparation af biler
Greb design Glat
Liner materiale Aramid Fiber
Punkteringsvurdering ANSI/ISEA 105-16 niveau 2
Serie ActivArmr™ 28-359
Tommelfinger stil Vinge