Få mere at vide
Ansell ActivArmr™ 28-359 Nitrilbelagte sværvægtshandsker med NitraGold™ Manchet
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
8
9
10
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivelse
- Tungt design giver et betydeligt niveau af beskyttelse
- Kevlar™ aramidfiberkonstruktionen er stærk og holdbar
- Nitrilbelægning er oliebestandig og forbedrer grebet
- NitraGold™ manchet giver mekanisk beskyttelse mod snit og slid
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Kategori III |
| Kloreret | Nej |
| Konstruktion | Klip og syet |
| Manchet materiale | NitraGold™ |
| Belægningsmateriale | Nitril |
| Farve | Sort, Guld |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A3 |
| Udvendig finish | Glat |
| Hånd | Bestemt |
| Vis mere |