Description
Fremstillet af neopren. Ansell™ NeoTouch™ Neoprenhandsker har teksturerede fingerspidser for at give et sikkert greb under både tørre og våde forhold.
- Neopren formulering
- Teksturerede fingerspidser giver et sikkert greb i våde og tørre omgivelser
- Kemisk stænkbestandighed over for de fleste syrer og alkoholer
- Polymerbelagt for nem påføring
- Forlænget manchet for udvidet beskyttelse over håndled og underarm
Specifications
Specifications
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 0 |
| Certificeringer/compliance | ASTM D6977, FDA 21 CFR 177-2600 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 374-1:2016, EN 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Kloreret | Ja |
| Applikationer | Laboratorie |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Grøn |
| Udvendig finish | Delvist tekstureret |
| Finger Thickness (English) | 6,3 mio |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.16 mm |
| Show More |