Få mere at vide
Ansell MICROFLEX™ NeoTouch™ 25-201 Neoprenhandsker, forlænget manchet
Artikelnummer. 11791573 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
11791573 Medium -
12415070 Lille Pakke med 100
12435070 Større Pakke med 100
11741583 X-Large Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11791573 Leverandør Ansell Leverandørnr. 25201080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    330.80 DKK
    207.90 DKK / Pakke med 100
    Spare 122.90 DKK
    37% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Neoprenhandsker med forlænget manchet giver udvidet beskyttelse mod kemisk stænk over håndleddet og underarmen.
Fremstillet af neopren. Ansell™ NeoTouch™ Neoprenhandsker har teksturerede fingerspidser for at give et sikkert greb under både tørre og våde forhold.
  • Neopren formulering
  • Teksturerede fingerspidser giver et sikkert greb i våde og tørre omgivelser
  • Kemisk stænkbestandighed over for de fleste syrer og alkoholer
  • Polymerbelagt for nem påføring
  • Forlænget manchet for udvidet beskyttelse over håndled og underarm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 0
Certificeringer/compliance ASTM D6977, FDA 21 CFR 177-2600
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 374-1:2016, EN 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009
Kloreret Ja
Applikationer Laboratorie
AQL 1.5
Farve Grøn
Udvendig finish Delvist tekstureret
Finger Thickness (English) 6,3 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.16 mm
Latex fri Ja
Materiale Neopren
Palm Thickness (English) 5,1 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.13 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Neopren handsker
Størrelse Medium
Tykkelse (engelsk) 6,3 mio
Tykkelse (metrisk) 0.16 mm
EN 421 Ja
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampe MED Virusbeskyttelse
Handske manchet stil Udvidet
Greb design Teksturerede fingre
Foring Uforet
Model- 25-201 M 385680
Emballagetype Boks
Serie MICROFLEX™ NeoTouch™ 25-201
Længde (engelsk) 11,5 tommer.
Længde (metrisk) 29 cm