Få mere at vide
Ansell MICRO-TOUCH™ Nitril sterile handsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
Small
Medium
Større
X-Large
Beskrivelse
- Steril handske lavet af en syntetisk nitrilformulering
- Høj elasticitet med barrierebeskyttelse og punkteringsmodstand
- Ideel løsning til en række sterile undersøgelser (ikke-kirurgiske) procedurer
- Pakket som et par handsker per pakke
- 12 tommer forlænget manchet for yderligere beskyttelse
- Teksturerede fingre giver ekstra greb og pålidelighed
- Gamma steriliseret minimum 25kGγ at give sterilitet
- Testet til brug med kemoterapi
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Nitril |
| Størrelse | Større |
| Model- | 6034153 |
| Længde (engelsk) | 11,6'' |
| Længde (metrisk) | 29.4 cm |