Få mere at vide
Ansell Hynit™ 32-125 Nitrilbelagte væskeafvisende handsker
Artikelnummer. p-144661 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
7.5
8
10
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 12630832
Brand: Ansell 32125070
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Speciel nitrilbelægningsformulering er fleksibel og afviser samtidig væske, olie og snavs. Handsker er i overensstemmelse med FDAs fødevarehåndteringskrav.
  • Væskeafvisende imprægnering afviser olie, fedt og snavs
  • Nitrilbelægning er fleksibel for optimal fingerfærdighed
  • Overholder FDA fødevarehåndteringskrav
  • Modstandsdygtig over for slid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Belægningsmateriale Nitril
Farve Blå
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A1
Udvendig finish Ingen tekstur
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Kobber, Polyester
Produkttype Dip-coated handsker
Størrelse 7
Til brug med (applikation) Bilmontering, udstyrsdrift, metalfremstilling og minedrift
Handske manchet stil Åben
Greb design Glat
Liner materiale Bomuld/polyester blanding
Foring Foret
Emballagetype Polybag
Punkteringsvurdering ANSI/ISEA 105-16 niveau 2
Serie 32-125
Tommelfinger stil Vinge