Få mere at vide
Ansell Hynit™ 32-125 Nitrilbelagte væskeafvisende handsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
7.5
8
10
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivelse
- Væskeafvisende imprægnering afviser olie, fedt og snavs
- Nitrilbelægning er fleksibel for optimal fingerfærdighed
- Overholder FDA fødevarehåndteringskrav
- Modstandsdygtig over for slid
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
| Konstruktion | Klip og syet |
| Belægningsmateriale | Nitril |
| Farve | Blå |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A1 |
| Udvendig finish | Ingen tekstur |
| Hånd | Bestemt |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Bomuld, Polyester |
| Produkttype | Dip-coated handsker |
| Vis mere |