Få mere at vide
Ansell ActivArmr™ 47-402 Nitrilbelagte Medium Duty Handsker
Artikelnummer. 12610912 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 12610912
Brand: Ansell 47402090
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Nitrilbelægning er slid- og oliebestandig for at forbedre grebet under tørre eller olierede forhold. Handskerne har interlock-strikket foring, generøse størrelser og et kontureret design for øget komfort.
  • ActivArmr™ handsker kombinerer komforten fra bomuldshandsker med slidstyrken og olieafvisningen fra en nitrilbelagt handske
  • Interlock strikforing, generøse størrelser og konturdesign øger komforten
  • Speciel nitrilformulering giver mekanisk modstand og olieafvisning
  • Designet til at passe til håndens naturlige form under lange brugsperioder
  • Sikre renhed af metalplader i stål- og motorindustrien
  • Ideel til en række mellemlange jobopgaver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Belagt område Fuld handske
Konstruktion Klip og syet
Belægningsmateriale Nitril
Farve Blå, Neutral
Udvendig finish Ingen tekstur
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Bomuld
Produkttype Dip-coated handsker
Størrelse 9
Til brug med (applikation) Bilreparationer, betjening af tungt udstyr, metalfremstilling og kemikaliehåndtering
Handske manchet stil Strikke
Greb design Glat
Emballagetype Polybag
Punkteringsvurdering ANSI/ISEA 105-16 niveau 2
Serie 47-402
Tommelfinger stil Vinge