Få mere at vide
Ansell ActivArmr™ 47-402 Nitrilbelagte Medium Duty Handsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivelse
- ActivArmr™ handsker kombinerer komforten fra bomuldshandsker med slidstyrken og olieafvisningen fra en nitrilbelagt handske
- Interlock strikforing, generøse størrelser og konturdesign øger komforten
- Speciel nitrilformulering giver mekanisk modstand og olieafvisning
- Designet til at passe til håndens naturlige form under lange brugsperioder
- Sikre renhed af metalplader i stål- og motorindustrien
- Ideel til en række mellemlange jobopgaver
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Belagt område | Fuld handske |
| Konstruktion | Klip og syet |
| Belægningsmateriale | Nitril |
| Farve | Blå, Neutral |
| Udvendig finish | Ingen tekstur |
| Hånd | Bestemt |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Bomuld |
| Produkttype | Dip-coated handsker |
| Vis mere |