Beskrivelse
- Blødt, 18 gauge nylon/spandex -for giver en gennemsigtig, anden hud for øget brugerkomfort og overensstemmelse
- Ultratynd FORTIX™ nitril patentanmeldt 0,7 mm skumbelægning forbedrer tørt greb og holder 2 gange længere end traditionelle belægninger
- Coating er 20 % mere åndbar end tidligere formuleringer til køligere, tørrere hænder
- ZONZ™ Comfort Fit Technology giver optimeret strikning ved bunden af pinkyfingeren, på tværs af fingerspidserne og gennem håndfladen
- Fordele ved proprietær vaskeproces udtrækker effektivt urenheder for at levere renere, mere komfortable handsker
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II |
| Kloreret | Nej |
| Konstruktion | Strikke |
| Belægningsmateriale | Nitrilskum |
| Farve | Blå |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A1 |
| Udvendig finish | Ru |
| Hånd | Bestemt |
| Materiale | Nylon, Spandex |
| Vis mere |