Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-818 Skumnitrilbelagte nylon/spandex industrihandsker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15910086 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
6
8
11
Pakningsstørrelse:
12 par
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
15910086 6 12 par
15660904 8 12 par
15950086 11 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15910086 Leverandør Ansell Leverandørnr. 11818060
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ultralette multifunktionshandsker, designet til komfortabel, taktil håndtering. Sømløs, 18 gauge liner kombineret med en ultratynd belægning giver en følelse af bar hånd til præcisionsopgaver, der kræver fingerspidsfølsomhed.
  • Blødt, 18 gauge nylon/spandex -for giver en gennemsigtig, anden hud for øget brugerkomfort og overensstemmelse
  • Ultratynd FORTIX™ nitril patentanmeldt 0,7 mm skumbelægning forbedrer tørt greb og holder 2 gange længere end traditionelle belægninger
  • Coating er 20 % mere åndbar end tidligere formuleringer til køligere, tørrere hænder
  • ZONZ™ Comfort Fit Technology giver optimeret strikning ved bunden af pinkyfingeren, på tværs af fingerspidserne og gennem håndfladen
  • Fordele ved proprietær vaskeproces udtrækker effektivt urenheder for at levere renere, mere komfortable handsker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II
Kloreret Nej
Konstruktion Strikke
Belægningsmateriale Nitrilskum
Farve Blå
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A1
Udvendig finish Ru
Hånd Bestemt
Materiale Nylon, Spandex
Produkttype Sømløse strikhandsker
Størrelse 6
Til brug med (applikation) Automotive montage, maskineri, udstyrsdrift og kemikaliehåndtering
Køn Unisex
Handske manchet stil Strikke
Greb design Ru
Serie 11-818
Garnmåler 18