Learn More
Beschreibung
- Blødt, 18 gauge nylon/spandex -for giver en gennemsigtig, anden hud for øget brugerkomfort og overensstemmelse
- Ultratynd FORTIX™ nitril patentanmeldt 0,7 mm skumbelægning forbedrer tørt greb og holder 2 gange længere end traditionelle belægninger
- Coating er 20 % mere åndbar end tidligere formuleringer til køligere, tørrere hænder
- ZONZ™ Comfort Fit Technology giver optimeret strikning ved bunden af pinkyfingeren, på tværs af fingerspidserne og gennem håndfladen
- Fordele ved proprietær vaskeproces udtrækker effektivt urenheder for at levere renere, mere komfortable handsker
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II |
| Kloreret | Nej |
| Konstruktion | Strikke |
| Belægningsmateriale | Nitrilskum |
| Farve | Blå |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A1 |
| Udvendig finish | Ru |
| Hånd | Bestemt |
| Materiale | Nylon, Spandex |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?