Beskrivelse
- Industrielle sikkerhedshandsker har et ultralet 18-gauge design, der sikrer avanceret fingerfærdighed og touchscreen-kompatibilitet.
- Silikonefri for at forhindre potentiel forureningsoverførsel til metal før maling.
- Dyneema™ Diamantteknologifiber hjælper med at opnå EN ISO B/ANSI A2 skærebeskyttelse.
- Spandex™ forstærkning i håndfladen og knoerne giver en polstret pasform.
- Oeko-Tex™ certificering sikrer, at handsker er fri for skadelige stoffer.
- Anbefales til håndtering af dele, montering, inspektion og vedligeholdelse.
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 2 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II |
| Belagt område | Ubelagt |
| Konstruktion | Strikke |
| Belægningsmateriale | Ubelagt |
| Farve | Grå |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A2 |
| Hånd | Bestemt |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | HPPE |
| Vis mere |