Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-318 Industrielle strikhandsker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15466170 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
15466170 10 12 par
15496160 6 12 par
15416170 7 12 par
15426170 8 12 par
15436170 9 12 par
15476170 11 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15466170 Leverandør Ansell Leverandørnr. 11318100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Letvægts industrielle strikhandsker tilbyder barehåndslignende komfort og touchscreen-kompatibilitet.
  • Industrielle sikkerhedshandsker har et ultralet 18-gauge design, der sikrer avanceret fingerfærdighed og touchscreen-kompatibilitet.
  • Silikonefri for at forhindre potentiel forureningsoverførsel til metal før maling.
  • Dyneema™ Diamantteknologifiber hjælper med at opnå EN ISO B/ANSI A2 skærebeskyttelse.
  • Spandex™ forstærkning i håndfladen og knoerne giver en polstret pasform.
  • Oeko-Tex™ certificering sikrer, at handsker er fri for skadelige stoffer.
  • Anbefales til håndtering af dele, montering, inspektion og vedligeholdelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 2
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II
Belagt område Ubelagt
Konstruktion Strikke
Belægningsmateriale Ubelagt
Farve Grå
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A2
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale HPPE
Produkttype Skærbestandige handsker
Størrelse 10
EN388 Standard EN 388:XX4XB, EN 388:X34X
Til brug med (applikation) Montering, Eftersyn, Automotive, Maskiner, Vedligeholdelse
Køn Unisex
Handske manchet farve Grå
Handske manchet stil Strikke
Liner materiale Dyneema™ Diamantteknologi
Foring Foret
Model- 11-318
Punkteringsvurdering ANSI/ISEA 105-16 Niveau 0
Serie HyFlex™ 11-318
Garnmåler 18
Længde (engelsk) 8,3''
Længde (metrisk) 21.2 cm