Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-318 Industrielle strikhandsker
Artikelnummer. 15416170 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15416170 7 12 par
15496160 6 12 par
15426170 8 12 par
15436170 9 12 par
15466170 10 12 par
15476170 11 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15416170 Leverandør Ansell Leverandørnr. 11318070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1547.80 DKK
    972.69 DKK / 12 par
    Spare 575.11 DKK
    37% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Letvægts industrielle strikhandsker tilbyder barehåndslignende komfort og touchscreen-kompatibilitet.
  • Industrielle sikkerhedshandsker har et ultralet 18-gauge design, der sikrer avanceret fingerfærdighed og touchscreen-kompatibilitet.
  • Silikonefri for at forhindre potentiel forureningsoverførsel til metal før maling.
  • Dyneema™ Diamantteknologifiber hjælper med at opnå EN ISO B/ANSI A2 skærebeskyttelse.
  • Spandex™ forstærkning i håndfladen og knoerne giver en polstret pasform.
  • Oeko-Tex™ certificering sikrer, at handsker er fri for skadelige stoffer.
  • Anbefales til håndtering af dele, montering, inspektion og vedligeholdelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 2
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II
Belagt område Ubelagt
Konstruktion Strikke
Belægningsmateriale Ubelagt
Farve Grå
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A2
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale HPPE
Produkttype Skærbestandige handsker
Størrelse 7
EN388 Standard EN 388:XX4XB, EN 388:X34X
Til brug med (applikation) Montering, Eftersyn, Automotive, Maskiner, Vedligeholdelse
Køn Unisex
Handske manchet farve Grå
Handske manchet stil Strikke
Liner materiale Dyneema™ Diamantteknologi
Foring Foret
Model- 11-318
Punkteringsvurdering ANSI/ISEA 105-16 Niveau 0
Serie HyFlex™ 11-318
Garnmåler 18
Længde (engelsk) 8,3''
Længde (metrisk) 21.2 cm