Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-727 Medium-Duty, 15 Gauge Cut Protection Handsker, INTERCEPT™ Teknologi
Artikelnummer. 16059651 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
16059651 8 12 par
16039651 6 12 par
16049651 7 12 par
16069651 9 12 par
16079651 10 12 par
16089651 11 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16059651 Leverandør Ansell Leverandørnr. 11727080
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Slidbestandige handsker har en polyurethanbelægning for øget komfort, samt et sikkert greb på tørre til let olierede stykker for sikker håndtering i en lang række miljøer.
  • Let, nem at have på under lange arbejdstider
  • Liner funktioner optimeret Lycra™ indhold for kølende effekt på huden
  • Silikonefri polyurethan (PU) håndfladebelægning giver forbedret greb i lette oliemiljøer for sikker håndtering
  • Grå belægning skjuler snavs i miljøer med snavseksponering
  • ANSI skæreniveau 2
  • EN Slidniveau 4 (ANSI Niveau 6)
  • Fås i størrelserne 6 til 11
Applikationer:
  • Samling af metaldele og komponenter
  • Samling af hårde hvidevarer
  • Skæring af små tørre eller let olierede dele og vedligeholdelse
  • Generel vedligeholdelse
  • Fremstilling af glas
  • Håndtering af skarpkantede genstande
  • Metalfremstilling
  • Indsprøjtning og støbning af plast
  • Formontering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 6
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II
Konstruktion Strikke
Belægningsmateriale Polyurethan
Farve Grå
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A2
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale HPPE, Nylon, Spandex, Polyethylen
Produkttype Skærbestandige handsker
Størrelse 8
EN388 Standard EN 388:4342
Til brug med (applikation) Automotive, maskiner og udstyr, metalfremstilling, kemi, automotive eftermarked, EMS, forsyningsselskaber, lager
Køn Unisex
Handske manchet stil Strikke
Greb design Ru
Liner materiale HPPE, Nylon , Spandex
Foring Foret
Model- 11-727 8 163838
Emballagetype Boks
Punkteringsvurdering ANSI/ISEA 105-16 Niveau 3
Serie HyFlex™ 11-727
Tommelfinger stil Vinge
Længde (engelsk) 7,6 tommer.
Længde (metrisk) 19.5 cm