Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-727 Medium-Duty, 15 Gauge Cut Protection Handsker, INTERCEPT™ Teknologi
Shop alle Ansell produkterBeskrivelse
- Let, nem at have på under lange arbejdstider
- Liner funktioner optimeret Lycra™ indhold for kølende effekt på huden
- Silikonefri polyurethan (PU) håndfladebelægning giver forbedret greb i lette oliemiljøer for sikker håndtering
- Grå belægning skjuler snavs i miljøer med snavseksponering
- ANSI skæreniveau 2
- EN Slidniveau 4 (ANSI Niveau 6)
- Fås i størrelserne 6 til 11
- Samling af metaldele og komponenter
- Samling af hårde hvidevarer
- Skæring af små tørre eller let olierede dele og vedligeholdelse
- Generel vedligeholdelse
- Fremstilling af glas
- Håndtering af skarpkantede genstande
- Metalfremstilling
- Indsprøjtning og støbning af plast
- Formontering
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 6 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II |
| Konstruktion | Strikke |
| Belægningsmateriale | Polyurethan |
| Farve | Grå |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A2 |
| Hånd | Bestemt |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | HPPE, Nylon, Spandex, Polyethylen |
| Produkttype | Skærbestandige handsker |
| Vis mere |