Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-735 Medium-Duty, 10 Gauge Cut Protection Handsker, INTERCEPT™ Teknologi
Artikelnummer. 15569891 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15569891 6 12 par
15579891 7 12 par
15589891 8 12 par
15599891 9 12 par
15549891 10 12 par
15559891 11 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15569891 Leverandør Ansell Leverandørnr. 11735060
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Åndbare handsker med Cut Level C (ANSI A4) ydeevne for maksimeret skæremodstand. Konstrueret af lycra, der er blød og kølig på huden for komfort hele dagen.
  • Let, nem at have på under lange arbejdstider
  • Liner funktioner optimeret Lycra™ indhold for kølende effekt på huden
  • Silikonefri polyurethan (PU) håndfladebelægning giver forbedret greb i lette oliemiljøer for sikker håndtering
  • Grå belægning skjuler snavs i miljøer med snavseksponering
  • EN Cut Level 5 (ANSI Niveau 4)
  • EN Slidniveau 4 (ANSI Niveau 6)
  • Fås i størrelserne 6 til 11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 6
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II
Konstruktion Strikke
Belægningsmateriale Polyurethan
Farve Hvid, Sort
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A4
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Glasfiber, HPPE, Nylon, Spandex, Polyethylen
Produkttype Skærbestandige handsker
Størrelse 6
EN388 Standard EN 388:4X43C, EN 388:4543
Til brug med (applikation) Samling af små dele og komponenter, skæring af små tørre eller let olierede dele og vedligeholdelse, generel vedligeholdelse, metalfremstilling
Køn Unisex
Handske manchet stil Strikke
Greb design Ru
Liner materiale Glasfiber, HPPE, Nylon , Spandex
Foring Foret
Model- 11-735 6 163842
Emballagetype Boks
Punkteringsvurdering ANSI/ISEA 105-16 Level 3
Serie HyFlex™ 11-735
Tommelfinger stil Vinge
Længde (engelsk) 8,8 tommer
Længde (metrisk) 22.4 cm