Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-735 Medium-Duty, 10 Gauge Cut Protection Handsker, INTERCEPT™ Teknologi
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15549891 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 15549891
Brand: Ansell 11735100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Åndbare handsker med Cut Level C (ANSI A4) ydeevne for maksimeret skæremodstand. Konstrueret af lycra, der er blød og kølig på huden for komfort hele dagen.
  • Let, nem at have på under lange arbejdstider
  • Liner funktioner optimeret Lycra™ indhold for kølende effekt på huden
  • Silikonefri polyurethan (PU) håndfladebelægning giver forbedret greb i lette oliemiljøer for sikker håndtering
  • Grå belægning skjuler snavs i miljøer med snavseksponering
  • EN Cut Level 5 (ANSI Niveau 4)
  • EN Slidniveau 4 (ANSI Niveau 6)
  • Fås i størrelserne 6 til 11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 6
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II
Konstruktion Strikke
Belægningsmateriale Polyurethan
Farve Hvid, Sort
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A4
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Glasfiber, HPPE, Nylon, Spandex, Polyethylen
Produkttype Skærbestandige handsker
Størrelse 10
EN388 Standard EN 388:4X43C, EN 388:4543
Til brug med (applikation) Samling af små dele og komponenter, skæring af små tørre eller let olierede dele og vedligeholdelse, generel vedligeholdelse, metalfremstilling
Køn Unisex
Handske manchet stil Strikke
Greb design Ru
Liner materiale Glasfiber, HPPE, Nylon , Spandex
Foring Foret
Model- 11-735 10 163846
Emballagetype Boks
Punkteringsvurdering ANSI/ISEA 105-16 Level 3
Serie HyFlex™ 11-735
Tommelfinger stil Vinge
Længde (engelsk) 8,8 tommer
Længde (metrisk) 22.4 cm