Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-531 palmebelagte skærefaste handsker, INTERCEPT™ og GRIP™ Teknologi
Artikelnummer. 16079611 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
16079611 11 12 par
16029611 6 12 par
16039611 7 12 par
16049611 8 12 par
16059611 9 12 par
16069611 10 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16079611 Leverandør Ansell Leverandørnr. 11531110
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Ultralette handsker tilbyder fingerfærdighed, raffineret mobilitet og skæreydelse i en behagelig og fleksibel stil.
  • Indeholder 18 gauge ultralet liner med INTERCEPT teknologi garn, der giver EN Cut Level 3 beskyttelse
  • Liner har ZONZ ™ comfort fit teknologi for åndbarhed og ergonomisk bevægelse
  • Palm dyppet belægning og FORTIX™ Teknologiformulering giver forbedret slidstyrke og greb
  • Silikonefrit design
  • Smudsmaskerende håndflade for længere brugstid
  • EN Cut Level 3 (ANSI Niveau 2)
  • DA Slidniveau 4
  • Fås i størrelserne 6 til 11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II
Konstruktion Strikke
Belægningsmateriale Nitril
Farve Grå, Sort
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A2
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Glasfiber, Nylon, HPPE, Spandex, Skum Nitril
Produkttype Skærbestandige handsker
Størrelse 11
EN388 Standard EN 388:4X42B, EN 388:4342
Til brug med (applikation) Montering af små dele, lette opgaver, håndtering af glatte, glatte eller skarpkantede materialer som glas, metalplader, fliser og finer, vedligeholdelse
Køn Unisex
Handske manchet stil Strikke
Greb design Ansell GRIP™ Teknologi
Liner materiale Glasfiber, Nylon , HPPE, Spandex
Foring Foret
Model- 11-531 11
Emballagetype Boks
Punkteringsvurdering ANSI/ISEA 105-16 niveau 2
Serie HyFlex™ 11-531
Tommelfinger stil Vinge
Længde (engelsk) 8,2 tommer
Længde (metrisk) 21 cm