Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-531 palmebelagte skærefaste handsker, INTERCEPT™ og GRIP™ Teknologi
Shop alle Ansell produkterBeskrivelse
- Indeholder 18 gauge ultralet liner med INTERCEPT teknologi garn, der giver EN Cut Level 3 beskyttelse
- Liner har ZONZ ™ comfort fit teknologi for åndbarhed og ergonomisk bevægelse
- Palm dyppet belægning og FORTIX™ Teknologiformulering giver forbedret slidstyrke og greb
- Silikonefrit design
- Smudsmaskerende håndflade for længere brugstid
- EN Cut Level 3 (ANSI Niveau 2)
- DA Slidniveau 4
- Fås i størrelserne 6 til 11
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II |
| Konstruktion | Strikke |
| Belægningsmateriale | Nitril |
| Farve | Grå, Sort |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A2 |
| Hånd | Bestemt |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Glasfiber, Nylon, HPPE, Spandex, Skum Nitril |
| Produkttype | Skærbestandige handsker |
| Vis mere |