Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-531 palmebelagte skærefaste handsker, INTERCEPT™ og GRIP™ Teknologi
Artikelnummer. 16029611 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 16029611
Brand: Ansell 11531060
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ultralette handsker tilbyder fingerfærdighed, raffineret mobilitet og skæreydelse i en behagelig og fleksibel stil.
  • Indeholder 18 gauge ultralet liner med INTERCEPT teknologi garn, der giver EN Cut Level 3 beskyttelse
  • Liner har ZONZ ™ comfort fit teknologi for åndbarhed og ergonomisk bevægelse
  • Palm dyppet belægning og FORTIX™ Teknologiformulering giver forbedret slidstyrke og greb
  • Silikonefrit design
  • Smudsmaskerende håndflade for længere brugstid
  • EN Cut Level 3 (ANSI Niveau 2)
  • DA Slidniveau 4
  • Fås i størrelserne 6 til 11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II
Konstruktion Strikke
Belægningsmateriale Nitril
Farve Grå, Sort
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A2
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Glasfiber, Nylon, HPPE, Spandex, Skum Nitril
Produkttype Skærbestandige handsker
Størrelse 6
EN388 Standard EN 388:4X42B, EN 388:4342
Til brug med (applikation) Montering af små dele, lette opgaver, håndtering af glatte, glatte eller skarpkantede materialer som glas, metalplader, fliser og finer, vedligeholdelse
Køn Unisex
Handske manchet stil Strikke
Greb design Ansell GRIP™ Teknologi
Liner materiale Glasfiber, Nylon , HPPE, Spandex
Foring Foret
Model- 11-531 6
Emballagetype Boks
Punkteringsvurdering ANSI/ISEA 105-16 niveau 2
Serie HyFlex™ 11-531
Tommelfinger stil Vinge
Længde (engelsk) 8,2 tommer
Længde (metrisk) 21 cm