Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-541 Lette skærefaste handsker, palmebelagt med INTERCEPT™ og GRIP™ Teknologi
Shop alle Ansell produkterDescription
- INTERCEPT-teknologi tilbyder skærebeskyttelse
- ANSELL GRIP-teknologi til at arbejde under olieholdige eller våde forhold
- Funktioner ZONZ™ Comfort Fit-teknologi for åndbarhed og ergonomisk bevægelse
- Håndfladebelægning og FORTIX™ Teknologiformulering for slidstyrke og greb
- Silikonefrit nitrilbelægningsmateriale
- Smudsmaskerende håndflade for længere brugstid
- Strik håndledsmanchet stil
Specifications
Specifications
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Kategori III |
| Konstruktion | Strikke |
| Belægningsmateriale | Nitril |
| Farve | Grå |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A4 |
| Hånd | Bestemt |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Aramid fiber, Nylon, Spandex, Rustfri stålfiber, Skum Nitril |
| Produkttype | Skærbestandige handsker |
| Show More |