Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-541 Lette skærefaste handsker, palmebelagt med INTERCEPT™ og GRIP™ Teknologi
Artikelnummer. 16019631 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 16019631
Brand: Ansell 11541090
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skærebeskyttelseshandsker har komfort, fleksibilitet og en ultra let stil. Forbedret slidstyrke og greb er ideelle til en lang række industrier.
  • INTERCEPT-teknologi tilbyder skærebeskyttelse
  • ANSELL GRIP-teknologi til at arbejde under olieholdige eller våde forhold
  • Funktioner ZONZ™ Comfort Fit-teknologi for åndbarhed og ergonomisk bevægelse
  • Håndfladebelægning og FORTIX™ Teknologiformulering for slidstyrke og greb
  • Silikonefrit nitrilbelægningsmateriale
  • Smudsmaskerende håndflade for længere brugstid
  • Strik håndledsmanchet stil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategori III
Konstruktion Strikke
Belægningsmateriale Nitril
Farve Grå
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A4
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Aramid fiber, Nylon, Spandex, Rustfri stålfiber, Skum Nitril
Produkttype Skærbestandige handsker
Størrelse 9
EN388 Standard EN 388:4X21D, EN 388:4421
Til brug med (applikation) Montering af små dele og komponenter, håndtering af små skarpe metaldele, let stempling, vedligeholdelse
Køn Unisex
Handske manchet stil Strikke
Greb design Ansell GRIP™ Teknologi
Liner materiale Aramid Fiber, Nylon , Spandex , Rustfrit Stål
Foring Foret
Model- 11-541 9
Emballagetype Boks
Punkteringsvurdering ANSI/ISEA 105-16 niveau 2
Serie HyFlex™ 11-541
Tommelfinger stil Vinge
Længde (engelsk) 7,7 tommer
Længde (metrisk) 19.6 cm