Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-900 Nitrilbelagte olieafvisende handsker
Artikelnummer. 12670762 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 12670762
Brand: Ansell 11900060
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Industrielle arbejdshandsker designet til let mekanisk beskyttelse, især i moderat olieholdige fremstillings- eller vedligeholdelsesmiljøer.
  • Nitrilbelægning giver let mekanisk beskyttelse og fingerfærdighed
  • Designet til brug i moderat olieholdige fremstillings- og vedligeholdelsesmiljøer
  • Kombinerer beskyttelse med forbedret greb og slidstyrke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II
Kloreret Nej
Konstruktion Strikke
Manchet materiale Nitril
Belægningsmateriale Nitril
Farve Hvid, Blå
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A1
Udvendig finish Ingen tekstur
Hånd Bestemt
Materiale Nylon
Produkttype Sømløse strikhandsker
Størrelse 6
Til brug med (applikation) Montering, betjening af udstyr og metalfremstilling
Køn Unisex
Handske manchet stil Strikke
Greb design Ru
Foring Uforet
Serie 11-900