Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-518 Lette skærefaste handsker
Artikelnummer. 12658665 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
6
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12658665 11 12 par
12608665 6 12 par
12628665 8 12 par
12638665 9 12 par
12648665 10 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12658665 Leverandør Ansell Leverandørnr. 11518110
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Giver barehåndslignende fingerfærdighed med let 18 gauge liner. Lette skærebestandige handsker mødes ANSI Niveau 2 skærebeskyttelsesstandarder.
  • Barehånd-lignende fingerfærdighed for høj taktilitet
  • Første-to-market handske at levere ANSI™ Klip niveau 2 i en 18 gauge stil
  • Dyneema™ Diamond Technology giver et højt snit-til-behændighedsforhold for sikkerhed med komfort
  • Blød, ren fiber ånder for at holde hænderne kølige og tørre
  • D3 pinky matcher håndens naturlige konturer
  • Tynd polyurethanbelægning
  • Coating muliggør høj taktilitet
  • Høj slidstyrke forlænger handskens levetid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II
Konstruktion Strikke
Belægningsmateriale Polyurethan
Farve Blå
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A2
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Nylon, Spandex, Dyneema Diamond, Polyurethan
Produkttype Skærbestandige handsker
Størrelse 11
EN388 Standard EN 388:3X31B, EN 388:3331
Til brug med (applikation) Biler, maskiner og udstyr, metalfremstilling, kemikalier, forsyningsselskaber, lager
Køn Unisex
Handske manchet stil Elastisk
Greb design Ru
Liner materiale Nylon, Spandex , Dyneema™
Foring Foret
Model- 11-518 11
Emballagetype Boks
Punkteringsvurdering ANSI/ISEA 105-16 Niveau 1
Serie HyFlex™ 11-518
Tommelfinger stil Vinge
Længde (engelsk) 8,2 tommer
Længde (metrisk) 21 cm