Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-518 Lette skærefaste handsker
Artikelnummer. 12608665 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
6
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12608665 6 12 par
12628665 8 12 par
12638665 9 12 par
12648665 10 12 par
12658665 11 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12608665 Leverandør Ansell Leverandørnr. 11518060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1742.50 DKK
    1099.46 DKK / 12 par
    Spare 643.04 DKK
    36% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Giver barehåndslignende fingerfærdighed med let 18 gauge liner. Lette skærebestandige handsker mødes ANSI Niveau 2 skærebeskyttelsesstandarder.
  • Barehånd-lignende fingerfærdighed for høj taktilitet
  • Første-to-market handske at levere ANSI™ Klip niveau 2 i en 18 gauge stil
  • Dyneema™ Diamond Technology giver et højt snit-til-behændighedsforhold for sikkerhed med komfort
  • Blød, ren fiber ånder for at holde hænderne kølige og tørre
  • D3 pinky matcher håndens naturlige konturer
  • Tynd polyurethanbelægning
  • Coating muliggør høj taktilitet
  • Høj slidstyrke forlænger handskens levetid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II
Konstruktion Strikke
Belægningsmateriale Polyurethan
Farve Blå
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A2
Hånd Bestemt
Latex fri Nej
Materiale Nylon, Spandex, Dyneema Diamond, Polyurethan
Produkttype Skærbestandige handsker
Størrelse 6
EN388 Standard EN 388:3X31B, EN 388:3331
Til brug med (applikation) Biler, maskiner og udstyr, metalfremstilling, kemikalier, forsyningsselskaber, lager
Køn Unisex
Handske manchet stil Elastisk
Greb design Ru
Liner materiale Nylon, Spandex , Dyneema™
Foring Foret
Model- 11-518 6
Emballagetype Boks
Punkteringsvurdering ANSI/ISEA 105-16 Niveau 1
Serie HyFlex™ 11-518
Tommelfinger stil Vinge
Længde (engelsk) 8,2 tommer
Længde (metrisk) 21 cm