Beskrivelse
- Ansell ZONZ™ Comfort Fit-teknologi for forbedret pasform og forbedret følelse
- Nyt design giver mere holdbarhed end tidligere formuleringer
- Skumbelægning øger åndbarheden for brugerens komfort
- Proprietær vaskeproces udvinder effektivt urenheder for at give en renere og mere behagelig handske
- Forbedrede grebsegenskaber i tørre og let olierede miljøer
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
| Certificeringer/compliance | CE Category II, EN 388:2016+A1:2018 3131A, EN 407:2020 X1XXXX, EN ISO 21420:2020, REACH, OEKO-TEX STANDARD 100 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE Category II, EN 388:2016+A1:2018 3131A, EN 407:2020 X1XXXX, EN ISO 21420:2020, REACH |
| Kemoterapeutisk vurderet | No |
| Belagt område | Palm, Fingre |
| Konstruktion | Strikke |
| Belægningsmateriale | Nitrilskum |
| Farve | Grå, Hvid |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A1 |
| Udvendig finish | Ingen tekstur |
| Vis mere |