Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-800 Skumnitrilbelagte arbejdshandsker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11796394 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
6
7
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
11796394 7 12 par
12610762 6 12 par
11736414 9 12 par
11716723 10 12 par
12600762 11 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11796394 Leverandør Ansell Leverandørnr. 11800070
Forventet forsendelse: 01-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skumnitrilbelægning forbedrer grebsegenskaberne, hvilket gør det muligt for arbejdere nemt at udføre taktile opgaver. Handskerne er skræddersyet ved bunden af pinkyfingeren for bedre at passe til håndens naturlige kontur.
  • Ansell ZONZ™ Comfort Fit-teknologi for forbedret pasform og forbedret følelse
  • Nyt design giver mere holdbarhed end tidligere formuleringer
  • Skumbelægning øger åndbarheden for brugerens komfort
  • Proprietær vaskeproces udvinder effektivt urenheder for at give en renere og mere behagelig handske
  • Forbedrede grebsegenskaber i tørre og let olierede miljøer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Certificeringer/compliance CE Category II, EN 388:2016+A1:2018 3131A, EN 407:2020 X1XXXX, EN ISO 21420:2020, REACH Compliant, OEKO-TEX STANDARD 100, Dermatest, Food Contact
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE Category II, EN 388:2016+A1:2018 3131A, EN 407:2020 X1XXXX, EN ISO 21420:2020, REACH
Kemoterapeutisk vurderet No
Belagt område Palm, Fingre
Konstruktion Sømløs strik
Belægningsmateriale Nitrilskum
Farve Grå, Hvid
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A1
Udvendig finish Ingen tekstur
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Nylon
Produkttype Sømløse strikhandsker
Størrelse 7
Stil Knit Wrist
Til brug med (applikation) Bilreparationer, betjening af tungt udstyr, metalfremstilling og let kemikaliehåndtering
Køn Unisex
Handske manchet stil Strikke
Greb design Tekstureret
Liner materiale Nylon
Emballagetype Polybag
Serie 11-800
Garnmåler 15
Længde (metrisk) 212 to 262 mm
Produktlinje HyFlex