Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-501 Aramid Fiber Stretch Armor Handsker, nitrilbelagt
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivelse
- Opsnappe Technology™ hæver beskyttelsen& behændighedsstandarder for skærebestandige handsker
- Aramidfiber giver et ekstra niveau af beskyttelse
- Ergonomisk design giver nærhed til bare hænder og reducerer håndtræthed
- Nitrilskumbelægning forbedrer grebsevnen og den taktile følsomhed
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
| Belægningsmateriale | Nitril |
| Farve | Blå |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A5 |
| Hånd | Bestemt |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | Aramid fiber |
| Produkttype | Skærbestandige handsker |
| Størrelse | 6 |
| Til brug med (applikation) | Bilreparationer, drift af maskiner/udstyr, metalfremstilling og kemikaliehåndtering |
| Vis mere |