Få mere at vide
Ansell TouchNTuff™ DermaShield™ 73-701 Renrumshandsker i neopren
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11706713 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Pakningsstørrelse:
200 par
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
11706713 6 200 par
11716713 6.5 200 par
11726713 7 -
11736713 7.5 200 par
11746713 8 200 par
11756713 8.5 200 par
12465090 9 200 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11706713 Leverandør Ansell Leverandørnr. 73701060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6363.00 DKK
    3845.43 DKK / 200 par
    Spare 2517.57 DKK
    39% Slukket
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sterile neopren (polychloropren) renrumshandsker er fri for proteiner og acceleratorer. Velegnet til brug i aseptiske og klasse 100/ISO 5 renrumsmiljøer.
  • Sterile engangshandsker har en unik neoprenformulering for større holdbarhed og punkteringsmodstand.
  • Tilbyder høje niveauer af modstandsdygtighed over for kemisk stænk og beskytter mod forskellige farer.
  • Perlemanchet designet med SUREFIT™ teknologi forhindrer manchetter i at rulle ned.
  • Latexfri og kemisk acceleratorfri eliminerer type I og Type IV allergirisici.
  • Anbefales til overførsel af væsker og faste stoffer, prøvetagning, blanding, blanding og aseptisk påfyldning/mærkning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance 21 CFR 820 Quality System Regulations, ASTM D3577, ASTM D7160, ASTM D6978-05, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, ISO 14001
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 556-1:2001, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Kemoterapeutisk vurderet Ja
Kloreret Ja
Renrumsklasse Klasse 100 (ISO 5)
Accelerator gratis Ja
AQL 0.65
Farve Grøn
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Ingen tekstur
Finger Thickness (English) 8,3 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.19 mm
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Polychloropren
Palm Thickness (English) 7 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.18 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Renrumshandsker
Størrelse 6
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 8,3 mio
Tykkelse (metrisk) 0.19 mm
Greb design Teksturerede fingre
Revisionsstandarder for fremstilling/QMS ISO 9001:2015
Model- 73-701
Emballagetype Boks
Serie TouchNTuff™ 73-701
Trækstyrke 17 MPa
Længde (engelsk) 11,6''
Længde (metrisk) 29.5 cm