Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 38-612 Butyl Viton Kemikaliebestandige handsker
Artikelnummer. 15806942 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
10
Pakningsstørrelse:
1 par
Artikelnummer. 15806942
Brand: Ansell 38612100
Butyl- og viton-industrihandsker tilbyder avanceret kemisk resistens, som beskytter mod alifatiske, halogenerede og aromatiske kulbrinter samt koncentrerede mineralsyrer.
  • Handsker tilbyder avanceret kemisk resistens og har et 0,3 mm butyl-viton lag.
  • Designet med en naturligt buet ergonomisk form for at øge komforten, sikre fingerfærdighed og gøre i- og aftagning lettere.
  • Anbefales til bilindustrien, biovidenskab, kemisk og akutmedicinsk serviceindustri.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori III
Kloreret Nej
Applikationer Industri
Farve Sort
Latex fri Ja
Materiale Viton, Butyl
Produkttype Butyl Gloves
Størrelse 10
Tykkelse (engelsk) 11 mio
Tykkelse (metrisk) 0.30 mm
EN388 Standard EN 388:1010, EN 388:1010X
EN 421 Nej
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER BCFLPST
EN ISO 374 - 5 Bakterier, kun svampe
Handske manchet stil Beaded
Greb design Glat
Foring Uforet
Model- 38-612
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.4 cm