Beskrivelse
Laminerede handsker giver ekstrem modstand mod en lang række kemikalier, herunder biologiske farer.
- Giv fleksibilitet og taktilitet
- Fremstillet af en usædvanligt tynd, kemikalieresistent, femlags lamineret film
- Integreret, non-woven foring hjælper med at absorbere og aflede sved for en køligere og mere behagelig pasform
- Kan bæres som indlæg under tungere nitril-, neopren- eller PVC-handsker
- Håndspecifik
- Bredspektret kemisk resistens
- Vingetommelfinger for ekstra komfort til brugeren
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 0 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE 0493, EN420:2003 + A1:2009; Kategori lll |
| Applikationer | Industri |
| Farve | Hvid |
| Hånd | Bestemt |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Lamineret film |
| Produkttype | Kemikaliebestandige handsker |
| Størrelse | 6 |
| Tykkelse (engelsk) | 2,5 mil. |
| Vis mere |