Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 02-100 Kemikaliebestandige, 5-lags laminerede handsker
Artikelnummer. 12343609 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 12343609
Brand: Ansell 2100100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Laminerede handsker giver ekstrem modstand mod en lang række kemikalier, herunder biologiske farer.
  • Giv fleksibilitet og taktilitet
  • Fremstillet af en usædvanlig tynd kemikaliebestandig, femlags lamineret film
  • Integreret, nonwoven liner hjælper med at absorbere og sprede sved for en køligere, mere behagelig pasform
  • Kan bæres som liner under tungere nitril-, neopren- eller PVC-handsker
  • Håndspecifik
  • Bredspektret kemisk resistens
  • Vinge-tommel for øget bærekomfort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0493, EN420:2003 + A1:2009; Kategori lll
Applikationer Industrial
Farve Hvid
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Lamineret film
Produkttype Chemical-resistant Gloves
Størrelse 10
Tykkelse (engelsk) 2,5 mio
Tykkelse (metrisk) 0.06 mm
EN388 Standard EN 388:0000
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER ABCEFGHIMS
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampe MED Virusbeskyttelse
Handske manchet stil Handske
Greb design Glat
Foring Uforet
Model- 2-100 10 902213
Serie AlphaTec™ 02-100
Længde (engelsk) 15 tommer
Længde (metrisk) 38 cm