Beskrivelse
Laminerede handsker giver ekstrem modstand mod en lang række kemikalier, herunder biologiske farer.
- Giv fleksibilitet og taktilitet
- Fremstillet af en usædvanlig tynd kemikaliebestandig, femlags lamineret film
- Integreret, nonwoven liner hjælper med at absorbere og sprede sved for en køligere, mere behagelig pasform
- Kan bæres som liner under tungere nitril-, neopren- eller PVC-handsker
- Håndspecifik
- Bredspektret kemisk resistens
- Vinge-tommel for øget bærekomfort
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE 0493, EN420:2003 + A1:2009; Kategori lll |
| Applikationer | Industri |
| Farve | Hvid |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Lamineret film |
| Produkttype | Kemikalieresistente handsker |
| Størrelse | 7 |
| Tykkelse (engelsk) | 2,5 mil. |
| Tykkelse (metrisk) | 0.06 mm |
| EN388 Standard | EN 388:0000 |
| Vis mere |