Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 58-430 Kemikaliesikkerhedshandsker
Artikelnummer. 15569441 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 15569441
Brand: Ansell 58430070
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Flockforede kemikaliesikkerhedshandsker tilbyder fingerfærdigheden af en uforet stil med vådt og olieagtigt greb. Ideel til utilsigtet eksponering for smøremidler og rengøringsmidler i industrielle omgivelser.
  • Funktioner Ansell Greb Technology™ for optimal kontrol ved håndtering af olieholdige eller våde genstande
  • Bomuldsflokket foret nitrilskal klarer sved
  • Smidig, anden hud skræddersyet til vådt greb fingerfærdighed
  • 10 mil skal beskytter mod utilsigtet eksponering for baser, olier, brændstoffer
  • Nitrilbelægning til beskyttelse mod snavs, punktering og slid
  • Foldbar rendemanchet for at forhindre dryp på underarmen
  • Fås i størrelserne 7 til 11
  • Antistatisk i henhold til EN1149
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 5
Certificeringer/compliance 21 CFR 170-199
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, Kategori III, EN 1149
Kloreret Nej
Applikationer Industri
Farve Grøn, Antracit
Fingertykkelse (engelsk) 0.0212 in.
Fingertykkelse (metrisk) 0.54 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Håndfladetykkelse (engelsk) 0.0212 in.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.54 mm
Produkttype Kemikaliebestandige handsker
Størrelse 7
Tykkelse (engelsk) 12 mio
Tykkelse (metrisk) 0.30 mm
EN388 Standard EN 388:3001X, EN 388:3001
EN 421 Nej
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER JKLOPT
EN ISO 374 - 5 Bakterier, kun svampe
Til brug med (applikation) Kemisk håndtering, Håndtering af maling, blæk, farvestoffer, lim og klæbemidler, Vedligeholdelse af industriværktøj, Gummi- og gummiadditiver, Håndtering af væskeovertrukne metaldele, Håndtering af olieaffald, Petrokemikalier, Spild- og vandbehandling
Handske manchet stil Handske
Greb design ANSELL GRIP™ Teknologi
Liner materiale Bomuldsflok
Foring Foret
Model- 58-430 7 114893
Serie AlphaTec™ 58-430
Længde (engelsk) 12,5''
Længde (metrisk) 32 cm