Få mere at vide
Ansell TouchNTuff™ 73-500 sterile neopren renrumshandsker
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15650924 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Pakningsstørrelse:
200 par
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15650924 8.5 200 par
15690914 5.5 200 par
15600924 6 200 par
15610924 6.5 200 par
15620924 7 200 par
15630924 7.5 200 par
15640924 8 200 par
15660924 9 200 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15650924 Leverandør Ansell Leverandørnr. 73500085
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8316.00 DKK
    5269.65 DKK / 200 par
    Spare 3046.35 DKK
    36% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Tynde, sterile neoprenhandsker giver ekstra taktil følsomhed og giver modstandsdygtighed over for kemisk stænk mod en bred vifte af kemikalier. Kompatibel med klasse 100/ ISO 5 renrumsmiljøer.
  • Følsomt neopren
  • Ideel til dobbelt påtagning og tørre applikationer
  • Ikke lavet af naturgummilatex eller acceleratorer
  • Øget følsomhed på grund af polymertykkelsen
  • Anatomisk håndspecifikt design for komfort og pasform
  • Kemisk stænkbestandighed
  • Lang rullet manchet med perler
  • Gammabestrålingssterilisering
  • Glat greb, pudderfri
  • Ansøgninger omfatter:
    • Blanding af væsker
    • Analytiske test/målinger
    • Blisteroperationer
    • Pelletisering og pressende stoffer
    • Syntese af organisk og andet materiale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, ASTM D6978-05, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556-1:2001, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010
Renrumsklasse Klasse 100 (ISO 5)
Accelerator gratis Nej
AQL 0.65
Farve Fløde
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Ingen tekstur
Finger Thickness (English) 6,6 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.16 mm
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Neopren
Palm Thickness (English) 5,9 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.15 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Renrumshandsker
Størrelse 8.5
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 6,6 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.16 mm
Revisionsstandarder for fremstilling/QMS ISO 9001:2015
Model- 73500085
Serie TouchNTuff™ 73-500
Trækstyrke 17 MPa
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.5 cm