Få mere at vide
MedChemExpress Ansamitocin P-3
Artikelnummer. 16466906
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16466906 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 16466906 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY15739
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Ansamitocin P-3 (Antibiotic C 15003P3) is a microtubule inhibitor. Ansamitocin P-3 is a macrocyclic antitumor antibiotic.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvægt (g/mol) 635.14 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 66584-72-3
Produkttype Natural Products
Renhed 98.0%
Opløselighed DMSO : ≥ 100 mg/mL (157.45 mM)
Synonym Antibiotic C 15003P3∣ Maytansinol isobutyrate
Mål Microtubule/Tubulin∣ADC Cytotoxin∣Bacterial∣Antibiotic