missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ ANR 94
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18083872
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18083872 50 mg
18014782 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18083872 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3937/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Adenosine A2A antagonist

Adenosine A2A receptor (AA2AR) antagonist (Ki values are 643 and 46 nM for rat and human AA2ARs respectively). Most active AA2AR antagonist for human receptors. Displays activity in the treatment of Parkinson's disease in vivo; improves parkinsonian motor deficits and tremors. Exhibits neuroprotective and anti-inflammatory effects.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 634924-89-3
Molekylær formel C9H13N5O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale ANR 94
Mængde 50 mg
Formel vægt 207.23
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 207.237
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.