Få mere at vide
Emma Safety Footwear Anouk Sikkerhedssko
Artikelnummer. p-7159342
Størrelse:
35
37
39
40
41
42
Pakningsstørrelse:
1 par
Artikelnummer. 15999101
Brand: Emma Safety Footwear MM94651635
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En attraktiv, feminin sko, der er yderst behagelig, uanset hvor hårdt gulvet er. Enestående SmartTecAir™ teknologi fjerner fugt og sved øjeblikkeligt. Anatomisk designet og skulptureret til foden, lavprofilskoen tilbyder ESD-certificering og anti-træthedsegenskaber.
  • S3-Sikkerhedssko med sålplade til vådt arbejde
  • Mikrofiber konstruktion
  • GripForce™ Nem twist
  • ESD certificeret
  • Kromfri foring
  • Hydro-Tec™ Desinficeret sølv for tørrere, friskere fødder
  • Desinficeret
Tekniske data
Certificeringer/compliance DA ISO 20345:2011, EN 12568:2010
Lukketype Snørebånd
Farve Sort
Design Anouk
Liner materiale Hydro-Tec™ Desinficeret sølv
Materiale Mikrofiber
Størrelse 35
Tå materiale Stål