Få mere at vide
Emma Safety Footwear Anouk Sikkerhedssko
Størrelse:
35
37
39
40
41
42
Pakningsstørrelse:
1 par
Beskrivelse
- S3-Safety shoe with sole plate for wet work
- Microfiber construction
- GripForce™ Easy Twist
- ESD Certified
- Chrome-free lining
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver for drier, fresher feet
- Sanitized
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 |
| Lukketype | Laces |
| Farve | Black |
| Design | Anouk |
| Liner materiale | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
| Materiale | Microfiber |
| Størrelse | 37 |
| Tå materiale | Steel |