Beskrivelse
- Målestativ anodiseret aluminium AVS™ /S
- Materiale: anodiseret aluminium
- Produkttype: målestander
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Målestand |
| Til brug med (udstyr) | Kapillært viskosimeter |
| Materiale | Anodiseret aluminium |
| Til brug med (applikation) | Termostatiske bade fra -80 til 80 °C |
| Temperaturområde (metrisk) | -80 °C til +80 °C |