Få mere at vide
Fisherbrand™ Anodiseret aluminium blokke
Artikelnummer. 11771647
Skift visning
Holder:
12 x 15 ml rør
12 x 16 mm rør
20 x 12 mm rør
24 x 1,5 ml rør
5 x 50 ml rør
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Pakningsstørrelse
11771647 5 x 50 ml rør Hver
11441987 12 x 16 mm rør Hver
11761637 12 x 15 ml rør Hver
11411987 20 x 12 mm rør Hver
11481977 24 x 1,5 ml rør Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11771647 Leverandør Fisherbrand™ Leverandørnr. D1150TALL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    909.30 DKK
    687.47 DKK / Pakke med 1
    Spare 221.83 DKK
    24% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Nyttig til en række anvendelser inden for molekylærbiologi, histologi, kliniske, miljømæssige og industrielle omgivelser. Fisherbrand™ Anodiseret aluminium blokke er til brug med Fisherbrand Digitale blokvarmere.
  • Fremragende varmeoverførsel
  • Anodiseret for at modstå termisk stød
  • Fås til at passe til en række reagensglasantal og størrelser
Tekniske data
Oversigt Indeholder 5 x 50 ml rør
Til brug med (udstyr) Reagensglas
Holder 5 x 50 ml rør
Materiale Anodiseret aluminium
Type Blok
Vægt (metrisk) 1 kg