Få mere at vide
Agencinox™ Perforeret kasse i anodiseret aluminium
Højde (metrisk):
50 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Neutral |
| Materiale | Aluminium |
| Form | Rektangulær |
| Produkttype | Æske |
| Længde (metrisk) | 215 mm |
| Bredde (metrisk) | 100 mm |
| Højde (metrisk) | 50 mm |