Description
Includes
Hver pakke indeholder 4 bufferbeholdere
Anode Buffer Container Dx er designet til brug med Applied Biosystems Dx genetiske analysatorer.
Anode Buffer Container Dx indeholder 1X kørende buffer til at understøtte alle elektroforeseapplikationer på Applied Biosystems Dx genetiske analysatorer. Den er lavet i en engangsbeholder, der er klar til brug, med et radiofrekvensidentifikationsmærke (RFID) indbygget i etiketten. Toppen af anodebufferbeholderen Dx er varmeforseglet med en plastikfilm, som skal fjernes før direkte installation på instrumentet. Hver pakke indeholder fire individuelle beholdere.
Dette produkt er beregnet til in vitro diagnostisk brug på Applied Biosystems Dx genetiske analysatorer og er ikke valideret til brug med andre systemer eller applikationer. Applied Biosystems Dx genetiske analysatorer skal bruges af uddannede operatører til analyse af humant DNA til påvisning af fluorescensmærkede DNA-nukleotider ved kapillærelektroforese. Se det relevante Applied Biosystems Dx genetisk analysator brugervejledning for yderligere detaljer.
Order Info
4 Pakke
Specifications
Specifications
| Indhold og opbevaring | Hver pakke indeholder 4 bufferbeholdere. Opbevares ved 2-8 °C. |
| Til brug med (udstyr) | 3500xL Dx Genetisk Analyzer, 3500 Dx Genetisk Analyzer |
| Til brug med (applikation) | Sequencing |
| Produkttype | Anodebufferbeholder |
| Mængde | 4 Ea. |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
Kun til in vitro diagnostisk brug