Få mere at vide
Applied Biosystems™ Anodebufferbeholder (ABC), til 3500/SeqStudio™ Flex
Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
4 pack
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Beskrivelse
Anode Buffer Container (ABC) indeholder 1X løbebuffer for at understøtte alle elektroforeseapplikationer på Applied Biosystems 3500 og SeqStudio Flex serie genetiske analysatorer. Den er lavet i en engangsbeholder, der er klar til brug, med et radiofrekvensidentifikationsmærke (RFID) indbygget i etiketten. Toppen af ABC'en er varmeforseglet med en plastikfilm, som skal fjernes før direkte installation på instrumentet. Hver pakke indeholder fire individuelle beholdere.
Ordreinfo
4 Pakke
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | 3500 Series genetiske analysatorer, SeqStudio Flex-serien genetiske analyser |
| Mængde | 4 pack |