Få mere at vide
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Fiberoptisk ringlys
Artikelnummer. 15793012 Shop alle Schott produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
64 mm
88 mm
92 mm
96 mm
120 mm
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
15793012 92 mm -
15783012 64 mm 1 enhed
12828095 88 mm Hver
11840993 96 mm -
12826553 120 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15793012 Leverandør SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Leverandørnr. 157066
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Fiberoptiske ringlys fås som ringformede eller darkfield-versioner med specifikke fordele. Til alle ringlygter tilbyder vi adaptere til en række objektivserier.
  • Ringformede ringlys giver absolut skyggefri belysning.
  • Darkfield Ring Lights tilbyder lavvinklet belysning til skinnende, reflekterende overflader.
  • Ringlys med miljøvenlig Puravis fiberoptik.
  • Høj transmission af hvidt lys takket være brugen af SCHOTT PURAVIS™ fibre.
  • Fiberbundt beskyttet af fleksibel metal PVC-beklædning.
  • Kan monteres direkte på mikroskopobjektivet.
  • Adaptere til forskellige objektivdiametre tilgængelige, skal bestilles separat.
  • Hus lavet af robust, sort anodiseret aluminium.
Tekniske data
Type Fiberoptisk ringlygte
Diameter (engelsk) 3,6 tommer
Diameter (metrisk) 92 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 66 mm
Til brug med (applikation) Belysning til stereomikroskopi
Til brug med (udstyr) Kold lyskilde KL1600LED, KL2500LED eller KL1500HAL
Højde (engelsk) 1 tomme
Højde (metrisk) 26 mm
Længde (engelsk) 3.3 ft.
Længde (metrisk) 1000 mm for den fleksible del
Materiale Miljøvenlig Puravis Optiske glasfibre
Arbejdsafstand 30 til 300 mm