Få mere at vide
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Fiberoptisk ringlys
Artikelnummer. 15783012 Shop alle Schott produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
64 mm
88 mm
92 mm
96 mm
120 mm
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) unitSize
15783012 64 mm 1 enhed
12828095 88 mm Hver
15793012 92 mm -
11840993 96 mm -
12826553 120 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15783012 Leverandør SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Leverandørnr. 157040
Forventet forsendelse: 09-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fiberoptiske ringlys fås som ringformede eller darkfield-versioner med specifikke fordele. Til alle ringlygter tilbyder vi adaptere til en række objektivserier.
  • Ringformede ringlys giver absolut skyggefri belysning.
  • Darkfield Ring Lights tilbyder lavvinklet belysning til skinnende, reflekterende overflader.
  • Ringlys med miljøvenlig Puravis fiberoptik.
  • Høj transmission af hvidt lys takket være brugen af SCHOTT PURAVIS™ fibre.
  • Fiberbundt beskyttet af fleksibel metal PVC-beklædning.
  • Kan monteres direkte på mikroskopobjektivet.
  • Adaptere til forskellige objektivdiametre tilgængelige, skal bestilles separat.
  • Hus lavet af robust, sort anodiseret aluminium.
Tekniske data
Type Fiberoptisk ringlygte
Oversigt Fiberoptisk ringlygte til arbejdsafstand 25 - 300 mm
Diameter (engelsk) 2,5 tommer
Diameter (metrisk) 64 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 40 mm
Til brug med (applikation) Belysning til stereomikroskopi
Til brug med (udstyr) Kolde lyskilder KL300LED, KL1600LED, KL2500LED eller KL1500HAL
Højde (engelsk) 0,9 tommer.
Højde (metrisk) 24 mm
Længde (engelsk) 3.3 ft.
Længde (metrisk) 1000 mm for den fleksible del
Materiale Miljøvenlig Puravis Optiske glasfibre
Arbejdsafstand 25 til 300 mm