Få mere at vide
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Fiberoptisk ringlys
Shop alle Schott produkter
Diameter (metrisk):
64 mm
88 mm
92 mm
96 mm
120 mm
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Hver
Beskrivelse
- Ringformede ringlys giver absolut skyggefri belysning.
- Darkfield Ring Lights tilbyder lavvinklet belysning til skinnende, reflekterende overflader.
- Ringlys med miljøvenlig Puravis fiberoptik.
- Høj transmission af hvidt lys takket være brugen af SCHOTT PURAVIS™ fibre.
- Fiberbundt beskyttet af fleksibel metal PVC-beklædning.
- Kan monteres direkte på mikroskopobjektivet.
- Adaptere til forskellige objektivdiametre tilgængelige, skal bestilles separat.
- Hus lavet af robust, sort anodiseret aluminium.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Fiberoptisk ringlygte |
| Diameter (engelsk) | 3,5 tommer |
| Diameter (metrisk) | 88 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 58 mm |
| Til brug med (applikation) | Belysning til stereomikroskopi |
| Til brug med (udstyr) | Kolde lyskilder KL1600LED, KL2500LED eller KL1500HAL |
| Højde (engelsk) | 1 tomme |
| Højde (metrisk) | 26 mm |
| Længde (engelsk) | 3.3 ft. |
| Længde (metrisk) | 1000 mm for den fleksible del |
| Vis mere |