Få mere at vide
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Fiberoptisk ringlys
Artikelnummer. 11840993 Shop alle Schott produkter
Diameter (metrisk):
64 mm
88 mm
92 mm
96 mm
120 mm
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Hver
Artikelnummer. 11840993
Brand: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 157420
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fiberoptiske ringlys fås som ringformede eller darkfield-versioner med specifikke fordele. Til alle ringlygter tilbyder vi adaptere til en række objektivserier.
  • Ringformede ringlys giver absolut skyggefri belysning.
  • Darkfield Ring Lights tilbyder lavvinklet belysning til skinnende, reflekterende overflader.
  • Ringlys med miljøvenlig Puravis fiberoptik.
  • Høj transmission af hvidt lys takket være brugen af SCHOTT PURAVIS™ fibre.
  • Fiberbundt beskyttet af fleksibel metal PVC-beklædning.
  • Kan monteres direkte på mikroskopobjektivet.
  • Adaptere til forskellige objektivdiametre tilgængelige, skal bestilles separat.
  • Hus lavet af robust, sort anodiseret aluminium.
Tekniske data
Type Fiberoptisk ringlygte
Diameter (engelsk) 3,8 tommer
Diameter (metrisk) 96 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 66 mm
Til brug med (applikation) Belysning til stereomikroskopi
Til brug med (udstyr) Kolde lyskilder KL1600LED, KL2500LED eller KL1500HAL
Højde (engelsk) 1 tomme
Højde (metrisk) 26 mm
Længde (engelsk) 3.3 ft.
Længde (metrisk) 1000 mm for den fleksible del
Materiale Miljøvenlig Puravis Optiske glasfibre
Arbejdsafstand 30 til 300 mm